accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOONOONO

CAS RN 2451-62-9

IUPAC Nombre: tris[(oxiran-2-yl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Sinónimos: tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Peso molecular (g/mol): 297.27
Fórmula molecular: C12H15N3O6
InChi Key: OUPZKGBUJRBPGC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O=C1N(CC2CO2)C(=O)N(CC2CO2)C(=O)N1CC1CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados