accessibility menu, dialog, popup

UserName

IH3CCH3P

CAS RN 24470-78-8

IUPAC Nombre: triphenyl(propan-2-yl)phosphanium iodide
Sinónimos: isopropyltriphenylphosphanium iodide
Peso molecular (g/mol): 432.29
Fórmula molecular: C21H22IP
InChi Key: HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].CC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)