CAS RN 2446474-09-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG3-amine
Cereblon ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry