CAS RN 2446474-04-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ VH 032 amide-PEG4-amine
VHL ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry
2