CAS RN 244192-94-7
IUPAC Nombre:
N-{[3-(3-{[2-(4-benzenesulfonamidophenyl)ethyl]amino}-2-hydroxypropoxy)phenyl]methyl}acetamide
Sinónimos:
N-{[3-(3-{[2-(4-benzenesulfonamidophenyl)ethyl]amino}-2-hydroxypropoxy)phenyl]methyl}acetamide
Peso molecular (g/mol):
497.61
Fórmula molecular:
C26H31N3O5S
InChi Key:
AWIONHVPTYTSHZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(=O)NCC1=CC(OCC(O)CNCCC2=CC=C(NS(=O)(=O)C3=CC=CC=C3)C=C2)=CC=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ L-748,337
CAS: 244192-94-7 Fórmula molecular: C26H31N3O5S