accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3

CAS RN 2425-77-6

IUPAC Nombre: 2-hexyldecan-1-ol
Sinónimos: hexyldecanol
Peso molecular (g/mol): 242.45
Fórmula molecular: C16H34O
InChi Key: XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados