accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClSNOO

CAS RN 2425-06-1

IUPAC Nombre: 2-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)sulfanyl]-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole-1,3-dione
Sinónimos: crisfolatan captafol (cis isomer) captafol (isomer unspecified)
Peso molecular (g/mol): 349.05
Fórmula molecular: C10H9Cl4NO2S
InChi Key: JHRWWRDRBPCWTF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC(Cl)C(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)