accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHOCH3OHCH3

CAS RN 2417-04-1

IUPAC Nombre: 3,3',5,5'-tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
Sinónimos: 3,3',5,5'-tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol
Peso molecular (g/mol): 242.32
Fórmula molecular: C16H18O2
InChi Key: YGYPMFPGZQPETF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=CC(C)=C1O)C1=CC(C)=C(O)C(C)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados