CAS RN 2415256-19-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ A 410099.1 amide-PEG3-amine
IAP ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry