CAS RN 2414918-25-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BTP-4Cl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2414918-25-3 Fórmula molecular: C{8}{2}H{8}{6}Cl{4}N{8}O{2}S{5} Sinónimo: TTPTTI-4 C