CAS RN 2413185-85-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Conjugado de namino-fructosil de oseltamivir, TRC
CAS: 2413185-85-8 Fórmula molecular: C22H38N2O9 Peso molecular (g/mol): 474.55 Nombre IUPAC: Etil (4R,5S)-4-Acetamido-3-(pentan-3-iloxi)-5-((((3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahidroxitetra-2H-piran-2-il)metil)amino)ciclohex-1-ene-1-carboxilato SMILES: O=C(OCC)C1=CC(OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NCC2(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)O)C1