accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3BrO

CAS RN 24078-12-4

IUPAC Nombre: 4-bromo-2-methylbenzaldehyde
Sinónimos: 4-bromo-2-methylbenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 199.05
Fórmula molecular: C8H7BrO
InChi Key: RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C=O)C=CC(Br)=C1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados