CAS RN 2393840-15-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ LEI 401
High affinity N-acylphosphatidylethanolamine phospholipase D (NAPE-PLD) inhibitor