accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOONNOOO

CAS RN 23911-25-3

IUPAC Nombre: 4-[2-(2,6-dioxomorpholin-4-yl)ethyl]morpholine-2,6-dione
Sinónimos: 4-[2-(2,6-dioxomorpholin-4-yl)ethyl]morpholine-2,6-dione
Peso molecular (g/mol): 256.21
Fórmula molecular: C10H12N2O6
InChi Key: POLIXZIAIMAECK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1CN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados