CAS RN 2387728-91-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(±)-4-O-Albuterol de Etilo, TRC
CAS: 2387728-91-6 Fórmula molecular: C15H25NO3 Peso molecular (g/mol): 267.36 Sinónimo: 2-(tert-Butylamino)-1-(4-ethoxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol SMILES: OCC1=C(OCC)C=CC(C(O)CNC(C)(C)C)=C1