CAS RN 2384396-62-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
S-((1-(2,2-dimetil-5-oxo-1,3-dioxolan-4-il)ciclopropil)metil) etanotioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
S-((1-(2,2-dimetil-5-oxo-1,3-dioxolan-4-il)ciclopropil)metil) etanotioato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.