CAS RN 2380-22-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico del Ácido 7-Oxooctadecanoico, TRC
CAS: 2380-22-5 Fórmula molecular: C19H36O3 Peso molecular (g/mol): 312.49 Sinónimo: Methyl 7-Ketooctadecanoate,Methyl 7-Oxooctadecanoate Nombre IUPAC: Metil 7-oxooctadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCC(=O)OC