CAS RN 2362575-45-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ CRBN-6-5-5-VHL
Potent and selective cereblon Degrader (PROTAC™); cell-permeable