CAS RN 235106-88-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5-(5,5-Dimetil-1,3-dioxan-2-il)-a-[5-(5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-il)-2-metoxifenil]-2-metoxi-a-(4-metoxifenil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-(5,5-Dimetil-1,3-dioxan-2-il)-Alfa-[5-(5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-il)-2-metoxifenil]-2-metoxi-Alfa-(4-metoxifenil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-(5,5-Dimetil-1,3-dioxan-2-il)-Alfa-[5-(5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-il)-2-metoxifenil]-2-metoxi-Alfa-(4-metoxifenil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.