CAS RN 2341833-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ uPSEM 817 tartrate
Highly potent and selective PSAM4-GlyR and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channel agonist; brain-penetrant