CAS RN 232617-15-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Ribosa-L-cisteína (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 232617-15-1 Fórmula molecular: C8H15NO6S Peso molecular (g/mol): 253.27 Sinónimo: RibCys Nombre IUPAC: (4R)-2-((1R,2R,3R)-1,2,3,4-tetrahidroxibutil)tiazolidina-4-carboxílico ácido SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C1([H])SC[C@@H](C(O)=O)N1