CAS RN 2323612-34-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5,5'-(((1-(4-((hidrosulfonilalanil)oxi)fenoxi)-1-oxopropan-2-il)amino)sulfonil)dinicotinato de dimetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5,5'-(((1-(4-((hidrosulfonilalanil)oxi)fenoxi)-1-oxopropan-2-il)amino)sulfonil)dinicotinato de dimetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5,5'-(((1-(4-((hidrosulfonilalanil)oxi)fenoxi)-1-oxopropan-2-il)amino)sulfonil)dinicotinato de dimetilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.