CAS RN 2322380-15-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Desclorolifitegrast, TRC
CAS: 2322380-15-2 Fórmula molecular: C29H25ClN2O7S Peso molecular (g/mol): 581.04 Sinónimo: (S)-2-(2-(Benzofuran-6-carbonyl)-5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxamido)-3-(3-(methylsulfonyl)phenyl)propanoic Acid Nombre IUPAC: (2S)-2-[[2-(1-benzofurano-6-carbonilo)-5-cloro-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-6-carbonil]amino-3-(3-metilsulfonilfenil)ácido propanoico SMILES: CS(=O)(=O)c1cccc(C[C@H](NC(=O)c2ccc3CN(CCc3c2Cl)C(=O)c4ccc5ccoc5c4)C(=O)O)c1