CAS RN 230615-59-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2,3,4,5-tetrahidro-7,8-dinitro-3-(trifluoroacetil)-1,5-metano-1H-3-benzazepina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,3,4,5-tetrahidro-7,8-dinitro-3-(trifluoroacetil)-1,5-metano-1H-3-benzazepina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
7,8-dinitro-2,3,4,5-tetrahidro-3-(trifluoroacetil)-1,5-metano-1H-3-benzazepina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.