CAS RN 2296708-61-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC2-azide
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal azide for onward chemistry