CAS RN 229312-33-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabiciclo[8.2.1]tridecano-4,7-diacético Ácido, TRC
CAS: 229312-33-8 Fórmula molecular: C13 H22 N4 O5 Peso molecular (g/mol): 314.34 Sinónimo: Gadoteridol Impurity 2 Nombre IUPAC: 2-[7-(carboximetil)-13-oxo-1,4,7,10-tetrazabiciclo[8.2.1]tridecan-4-il]ácido acético SMILES: OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN2CCN(CC1)C2=O