CAS RN 229002-10-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MAPK13-IN-1, MedChemExpress
MedChemExpress MPAK13-IN-1 is a MAPK13 (p38δ) inhibitor, with an IC50 of 620 nM.