CAS RN 2271-06-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(((5-Cloro-2-(metilamino)fenilo)(fenil)metileno)amino)etanol, TRC
CAS: 2271-06-9 Fórmula molecular: C16H17ClN2O Peso molecular (g/mol): 288.77 Sinónimo: MAB,2-Methylamino-5-chlor-alpha-phenylbenzylidenaminoethanol Nombre IUPAC: 2-[(Z)-[[5-cloro-2-(metilamino)fenilo]-fenilmetilideno]amino]etanol SMILES: CNc1ccc(Cl)cc1\C(=N/CCO)\c2ccccc2