CAS RN 2270233-86-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
PTQ10, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2270233-86-6 Fórmula molecular: (C{2}{8}H{3}{6}F{2}N{2}OS)n Sinónimo: Poly[(thiophene)-alt-(6,7-difluoro-2-(2-hexyldecyloxy)quinoxaline)]