CAS RN 22540-50-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Oxopiperidina-3-Ácido carboxílico, TRC
CAS: 22540-50-7 Fórmula molecular: C6H9NO3 Peso molecular (g/mol): 143.14 Sinónimo: Nipecotic Acid, 6-oxo- (8CI),6-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid,2-Oxopiperidine-5-carboxylic Acid,2-Piperidone-5-carboxylic Acid,5-Carboxy-2-piperidone Nombre IUPAC: 6-oxopiperidina-3-carboxílico SMILES: OC(=O)C1CCC(=O)NC1