CAS RN 224789-20-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(2-Etoxifenilo)-5,7-dimetilimidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-4(1H)-una, TRC
CAS: 224789-20-2 Fórmula molecular: C15 H22 N4 O3 Peso molecular (g/mol): 306.36 Nombre IUPAC: 3-metil-7-(5-oxohexil)-1-propilpurina-2,6-diona SMILES: CCCN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O