accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 224178-67-0

IUPAC Nombre: 4-(piperidin-4-yloxy)benzonitrile
Sinónimos: 4-(piperidin-4-yloxy)benzonitrile
Peso molecular (g/mol): 202.26
Fórmula molecular: C12H14N2O
InChi Key: DRIREFRFHFBPIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados