CAS RN 22383-85-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,3,4-Trimetoxi-6-metilbenzaldehído, TRC
CAS: 22383-85-3 Fórmula molecular: C11H14O4 Peso molecular (g/mol): 210.23 Sinónimo: 2,3,4-Trimethoxy-6-methylbenzaldehyde,2-Methyl-4,5,6-trimethoxybenzaldehyde,4,5,6-Trimethoxy-o-tolualdehyde Nombre IUPAC: 2,3,4-trimetoxi-6-metilbenzaldehído SMILES: COc1cc(C)c(C=O)c(OC)c1OC