CAS RN 2230821-68-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ SJF 8240
c-MET PROTAC™; also degrades exon-14-deleted c-MET