CAS RN 2219339-64-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Nitroso-1-(2-metoxifenil)piperazina, TRC
CAS: 2219339-64-5 Fórmula molecular: C11H15N3O2 Peso molecular (g/mol): 221.26 Sinónimo: 1-(2-Methoxyphenyl)-4-nitroso-piperazine Nombre IUPAC: 1-(2-metaxifenil)-4-nitrosopiperazina SMILES: COc1ccccc1N2CCN(CC2)N=O