CAS RN 2216750-52-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
((R)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)((S)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
((R)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)((S)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
((R)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)((S)-1-fenil-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)metanona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.