CAS RN 220771-03-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Clorometil-3,5-dimetilpiridina-4-ol, TRC
CAS: 220771-03-9 Fórmula molecular: C8 H10 Cl N O Peso molecular (g/mol): 171.6241 Sinónimo: 4-Pyridinol, 2-(chloromethyl)-3,5-dimethyl-,2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-pyridinol,2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-hydroxypyridine,2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-pyridinol,Pyridoxine Impurity Nombre IUPAC: 2-(clorometil)-3,5-dimetilpiridina-4-ol SMILES: Cc1cnc(CCl)c(C)c1O