CAS RN 219931-45-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1, MedChemExpress
MedChemExpress Aminoacyl tRNA synthetase-IN-1 is a bacterial aminoacyl tRNA synthetase (aaRS) inhibitor.