CAS RN 2174002-16-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Palbociclib N-aldehído, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Palbociclib N-aldehído, TRC
CAS: 2174002-16-3 Fórmula molecular: C25 H29 N7 O3 Peso molecular (g/mol): 475.54 Sinónimo: 4-(6-((6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino)pyridin-3-yl)piperazine-1-carbaldehyde Nombre IUPAC: 4-[6-[(6-acetil-8-ciclopentilo-5-metil-7-oxo-pirido[2,3-d]pirimidina-2-il)amino]-3-piridil]piperazina-1-carbaldehído SMILES: CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCN(CC4)C=O)nc2N(C5CCCC5)C1=O