CAS RN 216576-74-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 4,5-Dehydro Pregabalin, TRC
CAS: 216576-74-8 Fórmula molecular: C8 H15 N O2 Peso molecular (g/mol): 157.21 Sinónimo: 4-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-,3-(Aminomethyl)-5-methyl-4-hexenoic acid Nombre IUPAC: 3-(aminometil)-5-metilhex-4-ácido enoico SMILES: CC(=CC(CN)CC(=O)O)C