accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONOOOOH

CAS RN 21606-04-2

IUPAC Nombre: 2-(methoxycarbonyl)-6-nitrobenzoic acid
Sinónimos: 2-(methoxycarbonyl)-6-nitrobenzoic acid
Peso molecular (g/mol): 225.16
Fórmula molecular: C9H7NO6
InChi Key: DJMQLZPEBHSABD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(C(O)=O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados