CAS RN 215597-96-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal disódica del éster 1,4-bis(2,5-dioxo-3-sulfo-1-pirrolidinílico) del ácido butanodioico (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal disódica del éster 1,4-bis(2,5-dioxo-3-sulfo-1-pirrolidinílico) del ácido butanodioico (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Sal disódica del éster 1,4-bis(2,5-dioxo-3-sulfo-1-pirrolidinílico) del ácido butanodioico (grado técnico), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.