CAS RN 215447-89-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de ácido [(3R)-3-[[(1R)-1-(etoxicarbonil)-3-fenilpropil]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-1-il]acético (clorhidrato de ent-benazepril), Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.