accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CCH3ONHCH3H3C

CAS RN 21306-56-9

IUPAC Nombre: {[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}triethylazanium
Sinónimos: {[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]methyl}triethylazanium
Peso molecular (g/mol): 263.4
Fórmula molecular: C16H27N2O
InChi Key: PYEBKOFMWAMBFV-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CC[N+](CC)(CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados