CAS RN 2125941-25-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Oxo DL-Norleucina, Sal de Formiato, TRC
CAS: 2125941-25-3 Fórmula molecular: C6H11NO3 •x(HCO2H) Peso molecular (g/mol): 145.164603 Sinónimo: 6-Oxo-norleucine,5-Formylnorvaline,2-Amino-5-formylvaleric Acid,Allysine,α-Aminoadipic Acid δ-Semialdehyde,α-Aminoadipic δ-Semialdehyde; SMILES: O=CCCCC(N)C(O)=O>>OC(C1=NCCCC1)=O.O