CAS RN 21133-52-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Licoramina, TRC
CAS: 21133-52-8 Fórmula molecular: C17 H23 N O3 Peso molecular (g/mol): 289.37 Sinónimo: 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,7,8,9,10,11,12-octahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aR)-,6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,7,8,9,10,11,12-octahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aS)- (9CI),Galanthamine, 1,2-dihydro-,Galanthamine, dihydro- (6CI),Lycoramine (7CI,8CI),(4aS,6S,8aR)-4a,5,7,8,9,10,11,12-Octahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol,(-)-Lycoramine,1,2-Dihydrogalanthamine,Dihydrogalanthamine,6β-Octahydrogalantamine,Dihydrogalantamine SMILES: COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34CC[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24