CAS RN 2109805-56-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ T3 CLK
Potent and selective pan-CLK inhibitor; also inhibits DYRK1A/B