CAS RN 2098310-94-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(E)-3-(3-(2-etoxifenil)-3-oxoprop-1-en-1-il)quinolin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(E)-3-(3-(2-etoxifenil)-3-oxoprop-1-en-1-il)quinolin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(E)-3-(3-(2-etoxifenil)-3-oxoprop-1-en-1-il)quinolin-2(1H)-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.