CAS RN 209682-64-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Etil-3-[[(2R)-1-metil-2-pirrolidinil]metil]-1H-indol, TRC
CAS: 209682-64-4 Fórmula molecular: C16H22N2 Peso molecular (g/mol): 242.36 Sinónimo: Eletriptan Impurity SMILES: CCC1=CC2=C(C=C1)NC=C2C[C@H]3CCCN3C