CAS RN 208337-00-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Difenilfosfinato de tetrabutilamonio, TRC
CAS: 208337-00-2 Fórmula molecular: C28H46NO2P Peso molecular (g/mol): 459.64 Sinónimo: N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Diphenylphosphinate,Diphenylphosphinic Acid Ion(1-) N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Nombre IUPAC: difenilfosfinato; tetrabutylazanium SMILES: CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2